Anti-VEGI Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F141]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1899
BWRLBS1899EA 262 EUR InStock
BWRLBS1899
Anti-VEGI Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F141]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 111-160 of Human VEGI.
VEGI (F141) pAb detects endogenous levels of VEGI protein.
Type: Primary
Antigen: VEGI
Clonality: Polyclonal
Clone: F141
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité