Anti-Fra-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D134]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1933
BWRLBS1933EA 262 EUR InStock
BWRLBS1933
Anti-Fra-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D134]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human Fra-1.
Fra-1 (D134) pAb detects endogenous levels of Fra-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Fra-1
Clonality: Polyclonal
Clone: D134
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité