Anti-Hox-B9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R237]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1940
BWRLBS1940EA 262 EUR InStock
BWRLBS1940
Anti-Hox-B9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R237]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 200-250 of Human Hox-B9.
Hox-B9 (R237) pAb detects endogenous levels of Hox-B9 protein.
Type: Primary
Antigen: Hox-B9
Clonality: Polyclonal
Clone: R237
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité