Anti-ATF-7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F74]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1941
BWRLBS1941EA 262 EUR InStock
BWRLBS1941
Anti-ATF-7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F74]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 40-90 of Human ATF-7.
ATF-7 (F74) pAb detects endogenous levels of ATF-7 protein.
Type: Primary
Antigen: ATF-7
Clonality: Polyclonal
Clone: F74
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité