Anti-PKAbeta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D324]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1955
BWRLBS1955EA 262 EUR InStock
BWRLBS1955
Anti-PKAbeta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D324]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-340 of Human PKAbeta cat.
PKAbeta cat (D324) pAb detects endogenous levels of PKAbeta cat protein.
Type: Primary
Antigen: PKAbeta cat
Clonality: Polyclonal
Clone: D324
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité