Anti-ERCC5/XPG Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E160]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1973
BWRLBS1973EA 262 EUR InStock
BWRLBS1973
Anti-ERCC5/XPG Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E160]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 130-180 of Human ERCC5/XPG.
XPG (E160) pAb detects endogenous levels of XPG protein.
Type: Primary
Antigen: ERCC5/XPG
Clonality: Polyclonal
Clone: E160
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité