Anti-UMP-CMP Kinase Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E36]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1975
BWRLBS1975EA 262 EUR InStock
BWRLBS1975
Anti-UMP-CMP Kinase Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E36]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminal of Human UMP-CMP Kinase.
UMP-CMP Kinase (E36) pAb detects endogenous levels of UMP-CMP Kinase protein.
Type: Primary
Antigen: UMP-CMP Kinase
Clonality: Polyclonal
Clone: E36
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité