Anti-TEL Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N405]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1990
BWRLBS1990EA 262 EUR InStock
BWRLBS1990
Anti-TEL Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N405]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 380-430 of Human TEL.
TEL (N405) pAb detects endogenous levels of TEL protein.
Type: Primary
Antigen: TEL
Clonality: Polyclonal
Clone: N405
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité