Anti-Hox-A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q203]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2003
BWRLBS2003EA 262 EUR InStock
BWRLBS2003
Anti-Hox-A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q203]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 180-220 of Human Hox-A1.
Hox-A1 (Q203) pAb detects endogenous levels of Hox-A1 protein.
Type: Primary
Antigen: Hox-A1
Clonality: Polyclonal
Clone: Q203
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité