Anti-MNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E123]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2011
BWRLBS2011EA 262 EUR InStock
BWRLBS2011
Anti-MNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E123]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human MNAT1.
MNAT1 (E123) pAb detects endogenous levels of MNAT1 protein.
Type: Primary
Antigen: MNAT1
Clonality: Polyclonal
Clone: E123
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité