Anti-JNK3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K391]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2017
BWRLBS2017EA 262 EUR InStock
BWRLBS2017
Anti-JNK3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K391]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 380-420 of Human JNK3.
JNK3 (K391) pAb detects endogenous levels of JNK3 protein.
Type: Primary
Antigen: JNK3
Clonality: Polyclonal
Clone: K391
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité