Anti-TLE2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K214]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2034
BWRLBS2034EA 262 EUR InStock
BWRLBS2034
Anti-TLE2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K214]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 200-250 of Human TLE2.
TLE2 (K214) pAb detects endogenous levels of TLE2 protein.
Type: Primary
Antigen: TLE2
Clonality: Polyclonal
Clone: K214
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité