Anti-TUSC3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H153]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2048
BWRLBS2048EA 262 EUR InStock
BWRLBS2048
Anti-TUSC3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H153]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 122-171 of Human TUSC3.
TUSC3 (H153) pAb detects endogenous levels of TUSC3 protein.
Type: Primary
Antigen: TUSC3
Clonality: Polyclonal
Clone: H153
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité