Anti-MAPKAPK-3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R319]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2075
BWRLBS2075EA 262 EUR InStock
BWRLBS2075
Anti-MAPKAPK-3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R319]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 289-341 of Human MAPKAPK-3.
MAPKAPK-3 (R319) pAb detects endogenous levels of MAPKAPK-3 protein.
Type: Primary
Antigen: MAPKAPK-3
Clonality: Polyclonal
Clone: R319
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité