Anti-HPK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L397]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2115
BWRLBS2115EA 262 EUR InStock
BWRLBS2115
Anti-HPK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L397]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 365-412 of Human HPK1.
HPK1 (L397) pAb detects endogenous levels of HPK1 protein.
Type: Primary
Antigen: HPK1
Clonality: Polyclonal
Clone: L397
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité