Anti-RAGE Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q286]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2165
BWRLBS2165EA 262 EUR InStock
BWRLBS2165
Anti-RAGE Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q286]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 254-308 of Human RAGE.
RAGE (Q286) pAb detects endogenous levels of RAGE protein.
Type: Primary
Antigen: RAGE
Clonality: Polyclonal
Clone: Q286
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité