Anti-SPT16 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S967]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2174
BWRLBS2174EA 262 EUR InStock
BWRLBS2174
Anti-SPT16 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S967]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 932-977 of Human SPT16.
SPT16 (S967) pAb detects endogenous levels of SPT16 protein.
Type: Primary
Antigen: SPT16
Clonality: Polyclonal
Clone: S967
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité