Anti-Cox-11 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F80]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2185
BWRLBS2185EA 262 EUR InStock
BWRLBS2185
Anti-Cox-11 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F80]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-100 of Human Cox-11.
Cox-11 (F80) pAb detects endogenous levels of Cox-11 protein.
Type: Primary
Antigen: Cox-11
Clonality: Polyclonal
Clone: F80
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité