Anti-DNA Ligase IV Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G619]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2234
BWRLBS2234EA 262 EUR InStock
BWRLBS2234
Anti-DNA Ligase IV Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G619]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 600-650 of Human DNA Ligase IV.
DNA Ligase IV (G619) pAb detects endogenous levels of DNA Ligase IV protein.
Type: Primary
Antigen: DNA Ligase IV
Clonality: Polyclonal
Clone: G619
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité