Anti-BUB1B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T368]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2244
BWRLBS2244EA 262 EUR InStock
BWRLBS2244
Anti-BUB1B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T368]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 341-390 of Human BUB1B.
BUB1B (T368) pAb detects endogenous levels of BUB1B protein.
Type: Primary
Antigen: BUB1B
Clonality: Polyclonal
Clone: T368
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité