Anti-HGK Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R430]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2249
BWRLBS2249EA 262 EUR InStock
BWRLBS2249
Anti-HGK Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R430]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 411-460 of Human HGK.
HGK (R430) pAb detects endogenous levels of HGK protein.
Type: Primary
Antigen: HGK
Clonality: Polyclonal
Clone: R430
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité