Anti-Calregulin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G54]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2264
BWRLBS2264EA 262 EUR InStock
BWRLBS2264
Anti-Calregulin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G54]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 20-70 of Human Calregulin.
Calregulin (G54) pAb detects endogenous levels of Calregulin protein
Type: Primary
Antigen: Calregulin
Clonality: Polyclonal
Clone: G54
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité