Anti-TFIIH p62 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A32]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2271
BWRLBS2271EA 262 EUR InStock
BWRLBS2271
Anti-TFIIH p62 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A32]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human TFIIH p62.
TFIIH p62 (A32) pAb detects endogenous levels of TFIIH p62 protein.
Type: Primary
Antigen: TFIIH p62
Clonality: Polyclonal
Clone: A32
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité