Anti-RORalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G41]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2272
BWRLBS2272EA 262 EUR InStock
BWRLBS2272
Anti-RORalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G41]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 20-70 of Human RORalpha.
ROR? (G41) pAb detects endogenous levels of ROR? protein.
Type: Primary
Antigen: RORalpha
Clonality: Polyclonal
Clone: G41
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité