Anti-LTbetaR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R44]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2273
BWRLBS2273EA 262 EUR InStock
BWRLBS2273
Anti-LTbetaR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R44]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 20-60 of Human LTbetaR.
LT?R (R44) pAb detects endogenous levels of LT?R protein.
Type: Primary
Antigen: LTbetaR
Clonality: Polyclonal
Clone: R44
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité