Anti-Casein Kinase Iepsilon Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P301]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2279
BWRLBS2279EA 262 EUR InStock
BWRLBS2279
Anti-Casein Kinase Iepsilon Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P301]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 250-350 of Human Casein Kinase Iepsilon.
Casein Kinase I? (P301) pAb detects endogenous levels of Casein Kinase I? protein.
Type: Primary
Antigen: Casein Kinase Iepsilon
Clonality: Polyclonal
Clone: P301
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité