Anti-CtBP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P432]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2287
BWRLBS2287EA 262 EUR InStock
BWRLBS2287
Anti-CtBP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P432]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 400-450 of Human CtBP2.
CtBP2 (P432) pAb detects endogenous levels of CtBP2 protein.
Type: Primary
Antigen: CtBP2
Clonality: Polyclonal
Clone: P432
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité