Anti-Per3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P2]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2288
BWRLBS2288EA 262 EUR InStock
BWRLBS2288
Anti-Per3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P2]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human Per3.
Per3 (P2) pAb detects endogenous levels of Per3 protein .
Type: Primary
Antigen: Per3
Clonality: Polyclonal
Clone: P2
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité