Anti-Hel-N1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S27]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2299
BWRLBS2299EA 262 EUR InStock
BWRLBS2299
Anti-Hel-N1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S27]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human Hel-N1.
Hel-N1 (S27) pAb detects endogenous levels of Hel-N1 protein.
Type: Primary
Antigen: Hel-N1
Clonality: Polyclonal
Clone: S27
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité