Anti-MKP-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y108]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2302
BWRLBS2302EA 262 EUR InStock
BWRLBS2302
Anti-MKP-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y108]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 80-130 of Human MKP-2.
MKP-2 (Y108) pAb detects endogenous levels of MKP-2 protein.
Type: Primary
Antigen: MKP-2
Clonality: Polyclonal
Clone: Y108
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité