Anti-ChoKB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E324]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2377
BWRLBS2377EA 262 EUR InStock
BWRLBS2377
Anti-ChoKB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E324]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-342 of Human ChoKB.
ChoKB (E324) pAb detects endogenous levels of ChoKB protein.
Type: Primary
Antigen: ChoKB
Clonality: Polyclonal
Clone: E324
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité