Anti-IKKgamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A314]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2383
BWRLBS2383EA 262 EUR InStock
BWRLBS2383
Anti-IKKgamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A314]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 280-330 of Human IKKgamma.
IKK? (A314) pAb detects endogenous levels of IKK? protein.
Type: Primary
Antigen: IKKgamma
Clonality: Polyclonal
Clone: A314
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité