Anti-BUB3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H274]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2395
BWRLBS2395EA 262 EUR InStock
BWRLBS2395
Anti-BUB3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H274]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 251-300 of Human BUB3.
BUB3 (H274) pAb detects endogenous levels of BUB3 protein.
Type: Primary
Antigen: BUB3
Clonality: Polyclonal
Clone: H274
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité