Anti-DAP-5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N65]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2414
BWRLBS2414EA 262 EUR InStock
BWRLBS2414
Anti-DAP-5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N65]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 35-80 of Human DAP-5.
DAP-5 (N65) pAb detects endogenous levels of DAP-5 protein.
Type: Primary
Antigen: DAP-5
Clonality: Polyclonal
Clone: N65
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité