Anti-Rad23B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K27]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2424
BWRLBS2424EA 262 EUR InStock
BWRLBS2424
Anti-Rad23B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K27]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human Rad23B.
Rad23B (K27) pAb detects endogenous levels of Rad23B protein.
Type: Primary
Antigen: Rad23B
Clonality: Polyclonal
Clone: K27
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité