Anti-Cyclin H Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E311]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2437
BWRLBS2437EA 262 EUR InStock
BWRLBS2437
Anti-Cyclin H Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E311]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-350 of Human Cyclin H.
Cyclin H (E311) pAb detects endogenous levels of Cyclin H protein.
Type: Primary
Antigen: Cyclin H
Clonality: Polyclonal
Clone: E311
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité