Anti-Hrs Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R481]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2448
BWRLBS2448EA 262 EUR InStock
BWRLBS2448
Anti-Hrs Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R481]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 461-510 of Human Hrs.
Hrs (R481) pAb detects endogenous levels of Hrs protein.
Type: Primary
Antigen: Hrs
Clonality: Polyclonal
Clone: R481
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité