Anti-TIF1alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q1034]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2449
BWRLBS2449EA 262 EUR InStock
BWRLBS2449
Anti-TIF1alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q1034]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1011-1060 of Human TIF1alpha.
TIF1? (Q1034) pAb detects endogenous levels of TIF1? protein.
Type: Primary
Antigen: TIF1alpha
Clonality: Polyclonal
Clone: Q1034
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité