Anti-Midline-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E103]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2451
BWRLBS2451EA 262 EUR InStock
BWRLBS2451
Anti-Midline-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E103]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 71-120 of Human Midline-1.
Midline-1 (E103) pAb detects endogenous levels of Midline-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Midline-1
Clonality: Polyclonal
Clone: E103
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité