Anti-NY-CO-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K914]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2456
BWRLBS2456EA 262 EUR InStock
BWRLBS2456
Anti-NY-CO-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K914]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 881-930 of Human NY-CO-1.
NY-CO-1 (K914) pAb detects endogenous levels of NY-CO-1 protein.
Type: Primary
Antigen: NY-CO-1
Clonality: Polyclonal
Clone: K914
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité