Anti-Fes Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K161]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2464
BWRLBS2464EA 262 EUR InStock
BWRLBS2464
Anti-Fes Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K161]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 131-180 of Human Fes.
Fes (K161) pAb detects endogenous levels of Fes protein.
Type: Primary
Antigen: Fes
Clonality: Polyclonal
Clone: K161
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité