Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BSG / EMMPRIN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q370]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS2472
BWRLBS2472EA 262 EUR InStock
BWRLBS2472
Anti-BSG / EMMPRIN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q370]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 350-400 of Human EMMPRIN.

EMMPRIN (Q370) pAb detects endogenous levels of EMMPRIN protein.

Type: Primary
Antigen: BSG / EMMPRIN
Clonality: Polyclonal
Clone: Q370
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité