Anti-Pitx1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E130]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2482
BWRLBS2482EA 262 EUR InStock
BWRLBS2482
Anti-Pitx1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E130]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human Pitx1.
Pitx1 (E130) pAb detects endogenous levels of Pitx1 protein.
Type: Primary
Antigen: Pitx1
Clonality: Polyclonal
Clone: E130
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité