Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAF II p68 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N380]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS2499
BWRLBS2499EA 262 EUR InStock
BWRLBS2499
Anti-TAF II p68 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N380]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 347-398 of Human TAF II p68.

TAF II p68 (N380) pAb detects endogenous levels of TAF II protein.

Type: Primary
Antigen: TAF II p68
Clonality: Polyclonal
Clone: N380
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité