Anti-Stonin-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W718]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2511
BWRLBS2511EA 262 EUR InStock
BWRLBS2511
Anti-Stonin-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W718]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 680-740 of Human Stonin-1.
Stonin-1 (W718) pAb detects endogenous levels of Stonin-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Stonin-1
Clonality: Polyclonal
Clone: W718
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité