Anti-COL1A2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T501]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2522
BWRLBS2522EA 262 EUR InStock
BWRLBS2522
Anti-COL1A2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T501]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 461-510 of Human COL1A2.
COL1A2 (T501) pAb detects endogenous levels of COL1A2 protein.
Type: Primary
Antigen: COL1A2
Clonality: Polyclonal
Clone: T501
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité