Anti-Exo1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K86]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2536
BWRLBS2536EA 262 EUR InStock
BWRLBS2536
Anti-Exo1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K86]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 55-05 of Human Exo1.
Exo1 (K86) pAb detects endogenous levels of Exo1 rotein.
Type: Primary
Antigen: Exo1
Clonality: Polyclonal
Clone: K86
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité