Anti-TBX10 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P291]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2550
BWRLBS2550EA 262 EUR InStock
BWRLBS2550
Anti-TBX10 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P291]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 261-310 of Human TBX10.
TBX10 (P291) pAb detects endogenous levels of TBX10 protein.
Type: Primary
Antigen: TBX10
Clonality: Polyclonal
Clone: P291
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité