Anti-PSMD2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D636]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2562
BWRLBS2562EA 262 EUR InStock
BWRLBS2562
Anti-PSMD2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D636]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 600-650 of Human PSMD2.
PSMD2 (D636) pAb detects endogenous levels of PSMD2 protein.
Type: Primary
Antigen: PSMD2
Clonality: Polyclonal
Clone: D636
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité