Anti-Matriptase Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K21]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2574
BWRLBS2574EA 262 EUR InStock
BWRLBS2574
Anti-Matriptase Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K21]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminual of Human Matriptase.
Matriptase (K21) pAb detects endogenous levels of Matriptase protein.
Type: Primary
Antigen: Matriptase
Clonality: Polyclonal
Clone: K21
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité